Learn More
Lanthanum(Iii) Chloride Heptahydrate, ACS Reagent, Honeywell Fluka™
Tienda Honeywell Fluka ProductosDescripción
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Lanthanum(Iii) Chloride Heptahydrate |
| Cantidad | 500 g |
| Fórmula lineal | LaCl3 · 7H2O |
| Número UN | NONH for all modes of transport |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 371.37g/mol |
| Grado | Reactivo ACS |