Learn More
Lanthanum(Iii) Chloride Heptahydrate, ACS Reagent, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15682800 Tienda Honeywell Fluka Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15682800 25 g 25 g
15672800 100 g 100 g
15692800 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15682800 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 26207225G
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Reactivo ACS
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10025-84-0
Fórmula molecular Cl3H14LaO7
Peso molecular (g/mol) 371.36
Número MDL MFCD00149756
Clave InChI FDFPDGIMPRFRJP-UHFFFAOYSA-K
Nombre IUPAC lanthanum(3+) heptahydrate trichloride
SMILES O.O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[La+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lanthanum(Iii) Chloride Heptahydrate
Cantidad 25 g
Fórmula lineal LaCl3 · 7H2O
Número UN NONH for all modes of transport
Formula Weight (peso de la fórmula) 371.37g/mol
Grado Reactivo ACS