Learn More
Cloruro de lantano(III) heptahidrato, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Lanthanum chloride solutions are used in various water treatment applications. Lanthanum chloride is also used in biochemical research. Doped with cerium, it is applied as a scintillator material. In organic synthesis, lanthanum trichloride functions as a mild lewis acid. This compound is used in gamma detectors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Las soluciones de cloruro de lantano se utilizan en varias aplicaciones de tratamiento de agua. El cloruro de lantano también se utiliza en la investigación bioquímica. Dopado con cerio, se aplica como material de centelleo. En síntesis orgánica, el tricloruro de lantano funciona como un ácido de Lewis suave. Este compuesto se utiliza en los detectores gamma.
Solubilidad
Soluble en etanol y agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes, ácidos fuertes, agentes reductores fuertes y metales activos.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Lanthanum(III) chloride heptahydrate |
| Punto de fusión | 91°C (decomposition) |
| Cantidad | 500 g |
| Olor | Odorless |
| Índice Merck | 14,5363 |
| Información de solubilidad | Soluble in ethanol and water. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 371.37 (245.27 Anhydrous) |
| Porcentaje de pureza | 99% |
Safety and Handling
- Lanthanum(III) chloride heptahydrate
- Peligro
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- MIXTURE LIST-Contain: Lanthanum(III) chloride heptahydrate