Learn More
Cloruro de lantano(III) heptahidrato, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11483047
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11483047 100 g 100 g
11493047 500 g 500 g
11403057 2500 g 2500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11483047 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15575.22
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 10025-84-0 | Cl3H14LaO7 | 371.36 g/mol
Lanthanum chloride solutions are used in various water treatment applications. Lanthanum chloride is also used in biochemical research. Doped with cerium, it is applied as a scintillator material. In organic synthesis, lanthanum trichloride functions as a mild lewis acid. This compound is used in gamma detectors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Las soluciones de cloruro de lantano se utilizan en varias aplicaciones de tratamiento de agua. El cloruro de lantano también se utiliza en la investigación bioquímica. Dopado con cerio, se aplica como material de centelleo. En síntesis orgánica, el tricloruro de lantano funciona como un ácido de Lewis suave. Este compuesto se utiliza en los detectores gamma.
Solubilidad
Soluble en etanol y agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes, ácidos fuertes, agentes reductores fuertes y metales activos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10025-84-0
Fórmula molecular Cl3H14LaO7
Peso molecular (g/mol) 371.36
Número MDL MFCD00149756
Clave InChI FDFPDGIMPRFRJP-UHFFFAOYSA-K
Nombre IUPAC lanthanum(3+) heptahydrate trichloride
SMILES O.O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[La+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lanthanum(III) chloride heptahydrate
Punto de fusión 91°C (decomposition)
Cantidad 100 g
Olor Odorless
Índice Merck 14,5363
Información de solubilidad Soluble in ethanol and water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 371.37 (245.27 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 99%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Lanthanum(III) chloride heptahydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Lanthanum(III) chloride heptahydrate