Learn More
Bromuro de lantano(III), ultra seco, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11468590
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11468590 10 g 10 g
11458590 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11468590 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 044396.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13536-79-3 | Br3La | 378.62 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13536-79-3
Fórmula molecular Br3La
Peso molecular (g/mol) 378.62
Número MDL MFCD00016161
Clave InChI XKUYOJZZLGFZTC-UHFFFAOYSA-K
Nombre IUPAC lanthanum(3+) tribromide
SMILES [Br-].[Br-].[Br-].[La+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lanthanum(III) bromide
Forma física Bultos
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 378.62
Porcentaje de pureza 99.9%
Envase Envasado bajo argón