Learn More
Acetato de lantano(III) sesquihidrato, REacton™, 99,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Lanthanum(III) acetate sesquihydrate |
| Punto de fusión | <200°C (in -1.5H2O) |
| Forma física | cristalino/a/s |
| Cantidad | 50 g |
| Sensibilidad | Hygroscopic |
| Notas del porcentaje del ensayo | (REO) |
| Fórmula lineal | La(OOCCH3)3·1.5H2O |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 343.05 (316.03 Anhydrous) |
| Porcentaje de pureza | 99.99% |
| Grado | Reacton |