Learn More
2-Etilhexanoato de lantano(III), 10 % p/v en hexano, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11369647
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11369647 25 mL 25 ml
11379647 100 mL 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11369647 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 041268.AC
 Artículo restringido
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
CAS: 67816-09-5 | Molecular Formula: C24H45LaO6 | Molecular Weight: 568.523 g/mol
Lanthanum(III) 2-ethylhexanoate, 10% w/v in hexane is used as drier in ink, coatings and paint industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 67816-09-5
Fórmula molecular C24H45LaO6
Peso molecular (g/mol) 568.523
Número MDL MFCD00798555
Clave InChI PPNFILUQDVDXDA-UHFFFAOYSA-K
Sinónimo lanthanum tris 2-ethylhexanoate, lanthanum 2-ethylhexoate, lanthanum 3+ 2-ethylhexanoate, lanthanum 2-ethylhexanoate, hexanoic acid, 2-ethyl-, lanthanum 3+ salt, hexanoic acid, 2-ethyl-, lanthanum 3+ salt 3:1, 2-ethylhexanoate; lanthanum 3+, tris 2-ethylhexanoic acid lanthanum salt, lanthanum 3+ tris 2-ethylhexanoate
PubChem CID 171899
Nombre IUPAC 2-etilhexanoato; lantano(3+)
SMILES CCCCC(CC)C(=O)[O-].CCCCC(CC)C(=O)[O-].CCCCC(CC)C(=O)[O-].[La+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lanthanum(III) 2-ethylhexanoate
Cantidad 25 mL
Número UN UN1208
Formula Weight (peso de la fórmula) 568.18
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 10% w/v in hexane
Forma física Líquida
RU– Solo para uso en investigación