Learn More
Cloruro de lantano hidrato saturado, 64,5-70,0 %, (grado reactivo ACS), MP Biomedicals
Código de producto. 11422862 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11422862 500 g 500 g
11402862 25 g -
11412862 100 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11422862 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215253490
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    606.00€
    576.45€ / 500 g
    Ahorro 29.55€
    4% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
CAS: 10025-84-0 | Cl3H14LaO7 | 371.36 g/mol
CAS 10025-84-0
Fórmula molecular Cl3H14LaO7
Peso molecular (g/mol) 371.36
Número MDL MFCD00149756
Clave InChI FDFPDGIMPRFRJP-UHFFFAOYSA-K
Nombre IUPAC tricloruro de lantano(3+) heptahidratado
SMILES O.O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[La+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lanthanum Chloride Saturated Hydrate
Color Blanco
Cantidad 500 g
Aspecto Polvo cristalino
Intervalo de porcentaje de ensayo 64.5-70.0%
Sinónimo Lanthanum Trichloride, Lanthanum III Chloride
Formula Weight (peso de la fórmula) 371.4
Grado Reactivo ACS
compliance-icons
Nombre del producto
  • Lanthanum Chloride, Hydrated, ACS
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Lanthanum Chloride,Hydrated