Learn More
Cloruro de lantano hidrato saturado, 64,5-70,0 %, (grado reactivo ACS), MP Biomedicals
Código de producto. 11402862 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11402862 25 g -
11412862 100 g -
11422862 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11402862 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215253425
CAS 10025-84-0
Fórmula molecular Cl3H14LaO7
Peso molecular (g/mol) 371.36
Número MDL MFCD00149756
Clave InChI FDFPDGIMPRFRJP-UHFFFAOYSA-K
Nombre IUPAC tricloruro de lantano(3+) heptahidratado
SMILES O.O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[La+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lanthanum Chloride Saturated Hydrate
Cantidad 25 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 64.5-70.0%
Formula Weight (peso de la fórmula) 371.4
Grado Reactivo ACS