Learn More
Cloruro de lantano, solución de agente liberador, Thermo Scientific Chemicals, Specpure™
Código de producto. 15456295
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15456295 500 mL 500 ml
1 options
Código de producto. 15456295 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 039036.AP
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lanthanum chloride
CAS 10099-58-8
Forma física Líquida
Cantidad 500 mL
Fórmula molecular Cl3La
Número MDL MFCD00011068
Información de solubilidad Miscible with water.
Clave InChI ICAKDTKJOYSXGC-UHFFFAOYSA-K
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[La+3]
Nombre IUPAC lanthanum(3+) trichloride
Peso molecular (g/mol) 245.26