Learn More
Agente liberador de cloruro de lantano: 1 % de La (de óxido) en 2 % de HCl, VHG™
Product Code. 30003112
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Unit Size:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Unit Size
30003112 500 mL 500 ml
30002947 100 mL 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30003112 Supplier VHG Labs Supplier No. VHGMLAH1P500
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
This item is not returnable. View return policy
VHG Labs ofertas ISO 17034 materiales de referencia certificados metaloorgánicos e inorgánicos acuosos para análisis de aceite, combustible y refrigerante, así como una variedad de estándares certificados para aplicaciones ambientales, farmacéuticas e industriales.
Agente liberador de cloruro de lantano: 1 % de La (de óxido) en 2 % de HCl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Lanthanum
CAS 7439-91-0
Métodos AA/GFAA
Nombres de analitos o componentes Lanthanum
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular La
Sinónimo La
Fórmula InChI InChI=1S/La
SMILES [La]
Nombre IUPAC lantano
Solvent or Matrix HCl diluido
Peso molecular (g/mol) 138.906
Cantidad 500 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 138,906 g/mol