Learn More
Cloruro de lantano, hidrato, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10005690 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
50 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10005690 50 g Frasco de vidrio 50 g
1 options
Código de producto. 10005690 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 413010500
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Lanthanum chloride, hydrated
CAS 20211-76-1
Color Blanco
Forma física Cristales adherentes o polvo cristalino
Cantidad 50 g
Fórmula molecular Cl3La
Fórmula lineal LaCl3·xH2O
Número MDL MFCD00149753
Índice Merck 14, 5363
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Clave InChI ICAKDTKJOYSXGC-UHFFFAOYSA-K
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[La+3]
Nombre IUPAC lanthanum(3+) trichloride
Peso molecular (g/mol) 245.26
Formula Weight (peso de la fórmula) 245.27
Porcentaje de pureza 64.5 to 70.0% (LaCl3)
Grado Reactivo ACS
Envase Frasco de vidrio
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Lanthanum chloride, hydrated
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
Hazard Statement
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
Precautionary Statement
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.