Learn More
Cloruro de lantano, 99,9 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10404545 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10404545 50 g Frasco de vidrio 50 g
10287660 10 g Frasco de vidrio 10 g
13448518 250 g Frasco de vidrio 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10404545 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 315230500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    343.00€
    293.65€ / 50 g
    Ahorro 49.35€
    14% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 10099-58-8 | Cl3La | 245.26 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10099-58-8
Fórmula molecular Cl3La
Peso molecular (g/mol) 245.26
Número MDL MFCD00011068
Clave InChI ICAKDTKJOYSXGC-UHFFFAOYSA-K
Nombre IUPAC lanthanum(3+) trichloride
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[La+3]
Especificaciones
Punto de ebullición 1000.0°C
Nombre del producto químico o material Lanthanum chloride
Punto de fusión 860.0°C
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 50 g
Envase Frasco de vidrio
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.9%
Fórmula lineal LaCl3
Índice Merck 15,5414
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 245.26
Porcentaje de pureza 99.9%