Learn More
Cloruro de lantano, 99,9 %, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Punto de ebullición | 1000.0°C |
| Nombre del producto químico o material | Lanthanum chloride |
| Punto de fusión | 860.0°C |
| Color | Blanco |
| Forma física | Polvo |
| Cantidad | 10 g |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.9% |
| Fórmula lineal | LaCl3 |
| Índice Merck | 15,5414 |
| Información de solubilidad | Solubility in water: soluble |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Lanthanum chloride
- Peligro
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- MIXTURE LIST-Contain: Lanthanum chloride