Learn More
Cloruro de lantano, 7-hidrato, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reactivo, J.T. Baker™
Código de producto. 15587994 Tienda J.T.Baker Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar de boca ancha
Tamaño de la unidad:
100 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15587994 100 g Frasco de vidrio ámbar de boca ancha 100 g
1 options
Código de producto. 15587994 Proveedor Avantor J.T.Baker N.º de proveedor 225505
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    446.24€
    288.79€ / 100 g
    Ahorro 157.45€
    35% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 08-03-2027
Productos químicos de alta calidad para uso industrial especializado y de laboratorio
    Para la mejora de la llama en la espectroscopia de absorción atómica
CAS 10099-58-8
Fórmula molecular Cl3La
Peso molecular (g/mol) 245.26
Número MDL MFCD00011068
Clave InChI ICAKDTKJOYSXGC-UHFFFAOYSA-K
Nombre IUPAC tricloruro de lantano(3+)
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[La+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lanthanum Chloride
Nombre de nota 7-Hydrate
Envase Frasco de vidrio ámbar de boca ancha
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 371.38
Grado Reactivo ACS BAKER ANALYZED™
compliance-icons
Nombre del producto
  • Lanthanum (III) chloride heptahydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Lanthanum (III) chloride heptahydrate