Learn More
Sustrato de óxido de aluminio y lantano, 10 x 10 x 0,5 mm, pulido por dos lados, orientación 100, Thermo Scientific™
Código de producto. 11344148
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 Ea.
5 Ea.
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11344148 1 Ea. cada uno
11354148 5 Ea. paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11344148 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 041434.KT
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Orientación 100
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12003-65-5
Fórmula molecular LaAlO3
Número MDL MFCD00144550
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lanthanum Aluminum Oxide Substrate
Nombre de nota Polished Two Sides
Color Marrón-amarillo
Forma física Placa
Cantidad 1 Ea.