Learn More
N-óxido de sulfona de lansoprazol, Mikromol™
Descripción
N-óxido de sulfona de lansoprazol, Mikromol
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Lansoprazole Sulphone N-Oxide |
| CAS | 953787-54-7 |
| Nombres de analitos o componentes | Lansoprazole Sulphone N-Oxide |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C16 H14 F3 N3 O4 S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Lansoprazole Sulphone N-Oxide, Lansoprazole Sulfone N-Oxide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H14F3N3O4S/c1-10-13(22(23)7-6-14(10)26-9-16(17,18)19)8-27(24,25)15-20-11-4-2-3-5-12(11)21-15/h2-7H,8-9H2,1H3,(H,20,21) |
| Tipo de solución | Sin diluir |
| SMILES | Cc1c(OCC(F)(F)F)cc[n+]([O-])c1CS(=O)(=O)c2nc3ccccc3[nH]2 |
| Mostrar más |