Learn More
N-óxido de sulfona de lansoprazol, Mikromol™
Código de producto. 30051134
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30051134 25 mg 25 miligramos
30051072 100 mg 100 miligramos
30459930 4 x 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30051134 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0474.080025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
N-óxido de sulfona de lansoprazol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lansoprazole Sulphone N-Oxide
CAS 953787-54-7
Nombres de analitos o componentes Lansoprazole Sulphone N-Oxide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C16 H14 F3 N3 O4 S
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Lansoprazole Sulphone N-Oxide, Lansoprazole Sulfone N-Oxide
Fórmula InChI InChI=1S/C16H14F3N3O4S/c1-10-13(22(23)7-6-14(10)26-9-16(17,18)19)8-27(24,25)15-20-11-4-2-3-5-12(11)21-15/h2-7H,8-9H2,1H3,(H,20,21)
SMILES Cc1c(OCC(F)(F)F)cc[n+]([O-])c1CS(=O)(=O)c2nc3ccccc3[nH]2
Nombre IUPAC 2-[[3-metil-1-óxido-4-(2,2,2-trifluoroetoxi)piridin-1-io-2-il]metilsulfonil]-1H-benzimidazol
Peso molecular (g/mol) 401.36
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 401.0657 g/mol