Learn More
Lansoprazol Sulfona, TRC
Código de producto. 30004487
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30004487 100 mg 100 miligramos
30008881 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30004487 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL175026100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 131926-99-3
Fórmula molecular C16 H14 F3 N3 O3 S
Peso molecular (g/mol) 385.36
Sinónimo 2-[[[3-Methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridin-2-yl]methyl]sulphonyl]-1H-benzimidazole, Lansoprazole Imp. B (EP), Lansoprazole Sulphone, 1H-Benzimidazole, 2-[[[3-methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)-2-pyridinyl]methyl]sulfonyl]- (9CI), 2-[[[3-Methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)-2-pyridinyl]methyl]sulfonyl]-1H-benzimidazole, AG 1813, Lansoprazole sulfone
Nombre IUPAC 2-[[3-metil-4-(2,2,2-trifluoroetoxi)piridina-2-il]metilsulfonil]-1H-benzimidazol
SMILES Cc1c(CS(=O)(=O)c2nc3ccccc3[nH]2)nccc1OCC(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lansoprazole Sulfone
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H14F3N3O3S/c1-10-13(20-7-6-14(10)25-9-16(17,18)19)8-26(23,24)15-21-11-4-2-3-5-12(11)22-15/h2-7H,8-9H2,1H3,(H,21,22)
Formula Weight (peso de la fórmula) 385.0708
Porcentaje de pureza >95%