Learn More
Lansoprazol Sulfona N-óxido, TRC
Código de producto. 30138774
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30138774 25 mg 25 miligramos
30134249 50 mg 50 miligramos
30011680 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138774 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL17503025MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 13-01-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 953787-54-7
Fórmula molecular C16 H14 F3 N3 O4 S
Peso molecular (g/mol) 401.36
Sinónimo Lansoprazole Sulphone N-Oxide, Lansoprazole Sulfone N-Oxide
Nombre IUPAC 2-[[3-3-metil-1-oxido-4-(2,2,2-trifluoroetoxi)piridina-1-ium-2-il]metilsulfonil]-1H-benzimidazol
SMILES Cc1c(OCC(F)(F)F)cc[n+]([O-])c1CS(=O)(=O)c2nc3ccccc3[nH]2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lansoprazole Sulphone N-Oxide
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H14F3N3O4S/c1-10-13(22(23)7-6-14(10)26-9-16(17,18)19)8-27(24,25)15-20-11-4-2-3-5-12(11)21-15/h2-7H,8-9H2,1H3,(H,20,21)
Formula Weight (peso de la fórmula) 401.0657