Learn More
Lansoprazol Sulfona-d4, TRC
Código de producto. 30482650
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30482650 2.5 mg 2.50 miligramo
30482178 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30482650 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL1750272.5MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1184999-77-6
Fórmula molecular C16H10D4F3N3O3S
Peso molecular (g/mol) 389.38
Sinónimo 2-[[[3-Methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)-2-pyridinyl]methyl]sulfonyl]-1H-benzimidazole-d4, AG 1813-d4
SMILES CC(C(OCC(F)(F)F)=CC=N1)=C1CS(C(N2)=NC3=C2C([2H])=C([2H])C([2H])=C3[2H])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lansoprazole Sulfone-d4
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H14F3N3O3S/c1-10-13(20-7-6-14(10)25-9-16(17,18)19)8-26(23,24)15-21-11-4-2-3-5-12(11)22-15/h2-7H,8-9H2,1H3,(H,21,22)/i2D,3D,4D,5D