Learn More
Sulfuro de lansoprazol, TRC
Código de producto. 30474691
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30474691 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30474691 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL175020100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-[([3-Methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridin-2-yl]methyl)sulphanyl]-1H-benzimidazole
CAS 103577-40-8
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C16 H14 F3 N3 O S
Cantidad 100 mg
Sinónimo 2-[[[3-Methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridin-2-yl]methyl]sulphanyl]-1H-benzimidazole, Lansoprazole Imp. C (EP)
Fórmula InChI InChI=1S/C16H14F3N3OS/c1-10-13(20-7-6-14(10)23-9-16(17,18)19)8-24-15-21-11-4-2-3-5-12(11)22-15/h2-7H,8-9H2,1H3,(H,21,22)
SMILES Cc1c(OCC(F)(F)F)ccnc1CSc2nc3ccccc3[nH]2
Nombre IUPAC 2-[[3-metil-4-(2,2,2-trifluoroetoxi)piridin-2-il]metilsulfanil]-1H-benzimidazol
Peso molecular (g/mol) 353.36
Formula Weight (peso de la fórmula) 353.081
Porcentaje de pureza >95