Learn More
Sulfuro de Lansoprazol N-óxido, TRC
Código de producto. 17930875
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17930875 5 mg 5 miligramos
17992645 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17930875 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL1750455MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 163119-30-0
Fórmula molecular C16 H14 F3 N3 O2 S
Peso molecular (g/mol) 369.36
Sinónimo 2-[[[3-Methyl-1-oxido-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)-2-pyridinyl]methyl]thio]-1H-benzimidazole, 1H-Benzimidazole, 2-[[[3-methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)-2-pyridinyl]methyl]thio]-, N-oxide, 2-[[[4-(2,2,2-Trifluoroethoxy)-3-methyl-1-oxopyridin-2-yl]methyl]sulfanyl]-1H-benzimidazole, Lansoprazole Sulfide N-Oxide
Nombre IUPAC 2-[[3-3-metil-1-oxido-4-(2,2,2-trifluoroetoxi)piridina-1-ium-2-il]metilsulfanil]-1H-benzimidazol
SMILES Cc1c(OCC(F)(F)F)cc[n+]([O-])c1CSc2nc3ccccc3[nH]2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lansoprazole Sulfide N-Oxide
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H14F3N3O2S/c1-10-13(22(23)7-6-14(10)24-9-16(17,18)19)8-25-15-20-11-4-2-3-5-12(11)21-15/h2-7H,8-9H2,1H3,(H,20,21)
Formula Weight (peso de la fórmula) 369.0759