Learn More
Lansoprazol, Mikromol™
Código de producto. 17971506
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17971506 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 17971506 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0474.00
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Lansoprazol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lansoprazole
CAS 103577-45-3
Nombres de analitos o componentes Lansoprazole
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C16 H14 F3 N3 O2 S
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Lansoprazole, 2-[[[3-Methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)-2-pyridyl]methyl]sulfinyl]-1H-benzimidazole, A 65006, AG 1749, Agopton, Ilsatec, Ketian, Lancid, Lanfast, Lanproton, Lansopep, Lansophed, Lanston, Lanz, Lanzol 30, Lanzopral, Lanzor, Lapraz, Ogast, Ogastro, PP/K-10, Prevacid, Promp, Prosogan, Suprecid, Takepron, Ulpax, Zoton, (+/-)-Lansoprazole
Fórmula InChI InChI=1S/C16H14F3N3O2S/c1-10-13(20-7-6-14(10)24-9-16(17,18)19)8-25(23)15-21-11-4-2-3-5-12(11)22-15/h2-7H,8-9H2,1H3,(H,21,22)
SMILES Cc1c(OCC(F)(F)F)ccnc1CS(=O)c2nc3ccccc3[nH]2
Nombre IUPAC 2-[[3-metil-4-(2,2,2-trifluoroetoxi)piridin-2-il]metilsulfinil]-1H-benzimidazol
Peso molecular (g/mol) 369.36
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 369,0759 g/mol