Learn More
Lansoprazole, MedChemExpress
Código de producto. 16471369
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16471369 1 g 1 g
16468467 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16471369 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13662
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
MedChemExpress Lansoprazole (AG 1749) is an orally active proton pump inhibitor which prevents the stomach from producing acid. Lansoprazole (AG 1749) is a potent brain penetrant neutral sphingomyelinase (N-SMase) inhibitor (exosome inhibitor).
Lansoprazole (AG 1749) is an orally active proton pump inhibitor which prevents the stomach from producing acid. Lansoprazole (AG 1749) is a potent brain penetrant neutral sphingomyelinase (N-SMase) inhibitor (exosome inhibitor).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lansoprazole
CAS 103577-45-3
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H14F3N3O2S
Cantidad 1 g
Sinónimo AG-1749
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (270.74 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 0.1 mg/mL (0.27 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=S(C1=NC2=CC=CC=C2N1)CC3=NC=CC(OCC(F)(F)F)=C3C
Peso molecular (g/mol) 369.36
Formula Weight (peso de la fórmula) 369.36
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-protein/nucleotide metabolism