Learn More
Lansoprazol, LoGiCal
Product Code. 30463390
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Unit Size:
10 miligramos
Product Code. Cantidad Unit Size
30463390 10 mg 10 miligramos
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30463390 Supplier LoGiCal Supplier No. LGCFOR0474.00
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-04-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Lansoprazole
CAS 103577-45-3
Nombres de analitos o componentes Lansoprazole
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C16 H14 F3 N3 O2 S
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Lansoprazole, 2-[[[3-Methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)-2-pyridyl]methyl]sulfinyl]-1H-benzimidazole, A 65006, AG 1749, Agopton, Ilsatec, Ketian, Lancid, Lanfast, Lanproton, Lansopep, Lansophed, Lanston, Lanz, Lanzol 30, Lanzopral, Lanzor, Lapraz, Ogast, Ogastro, PP/K-10, Prevacid, Promp, Prosogan, Suprecid, Takepron, Ulpax, Zoton, (+/-)-Lansoprazole
Fórmula InChI InChI=1S/C16H14F3N3O2S/c1-10-13(20-7-6-14(10)24-9-16(17,18)19)8-25(23)15-21-11-4-2-3-5-12(11)22-15/h2-7H,8-9H2,1H3,(H,21,22)
Tipo de solución Sin diluir
SMILES Cc1c(OCC(F)(F)F)ccnc1CS(=O)c2nc3ccccc3[nH]2
Nombre IUPAC 2-[[3-metil-4-(2,2,2-trifluoroetoxi)piridin-2-il]metilsulfinil]-1H-benzimidazol
Industry Type Ensayos clínicos
Peso molecular (g/mol) 369.36
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 369,0759 g/mol