Learn More
Lansoprazol-D4, TRC
Código de producto. 30464790
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30464790 2.5 mg 2.50 miligramo
30465856 25 mg 25 miligramos
30481719 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30464790 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL1750022.5MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 934294-22-1
Fórmula molecular C16 2H4 H10 F3 N3 O2 S
Peso molecular (g/mol) 373.39
Sinónimo 1H-Benzimidazole-4,5,6,7-d4, 2-[[[3-methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)-2-pyridinyl]methyl]sulfinyl]-, Lansoprazole-D4, Lansoprazole-D4 (benzimidazole-4,5,6,7-D4)
Nombre IUPAC 4,5,6,7-tetradeuterio-2-[[3-metil-4-(2,2,2-trifluoroetoxi)piridina-2-il]metilsulfinil]-1H-benzimidazol
SMILES [2H]c1c([2H])c([2H])c2[nH]c(nc2c1[2H])S(=O)Cc3nccc(OCC(F)(F)F)c3C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lansoprazole-d4
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H14F3N3O2S/c1-10-13(20-7-6-14(10)24-9-16(17,18)19)8-25(23)15-21-11-4-2-3-5-12(11)22-15/h2-7H,8-9H2,1H3,(H,21,22)/i2D,3D,4D,5D
Formula Weight (peso de la fórmula) 373.101
Porcentaje de pureza >95%