Learn More
Lansoprazol-d4 (bencimidazol-4,5,6,7-d4), CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Lansoprazole-d4 |
| CAS | 934294-22-1 |
| Fórmula molecular | C16 2H4 H10 F3 N3 O2 S |
| Cantidad | 0.01 g |
| Sinónimo | 1 H-Benzimidazole-4,5,6,7-d4, 2-[[[3-methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)-2-pyridinyl]methyl]sulfinyl]-, Lansoprazole-D4, Lansoprazole-D4 (benzimidazole-4,5,6,7-D4) |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C16H14F3N3O2S/c1-10-13(20-7-6-14(10)24-9-16(17,18)19)8-25(23)15-21-11-4-2-3-5-12(11)22-15/h2-7 H,8-9H2,1H3,(H,21,22)/i2D,3 D,4 D,5 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c2[nH]c(nc2c1[2 H])S(=O)Cc3nccc(OCC(F)(F)F)c3C |
| Nombre IUPAC | 4,5,6,7-tetradeuterio-2-[[3-metil-4-(2,2,2-trifluoroetoxi)piridin-2-il]metilsulfinil]-1 H-benzimidazol |
| Peso molecular (g/mol) | 373.39 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 373.101 g/mol |
| Mostrar más |