Learn More
Lansoprazole, 98+%, Thermo Scientific™
A proton pump inhibitor
77.70€ - 556.00€
| CAS | 103577-45-3 |
|---|---|
| Fórmula molecular | C16H14F3N3O2S |
| Peso molecular (g/mol) | 369.362 |
| Número MDL | MFCD00866873 |
| Clave InChI | MJIHNNLFOKEZEW-UHFFFAOYSA-N |
| Sinónimo | lansoprazole, prevacid, bamalite, monolitum, lansoprazol, agopton, limpidex, ogastro, lanzor, opiren |
| PubChem CID | 3883 |
| ChEBI | CHEBI:6375 |
| Nombre IUPAC | 2-[[3-methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridin-2-yl]methylsulfinyl]-1H-benzimidazole |
| SMILES | CC1=C(C=CN=C1CS(=O)C2=NC3=CC=CC=C3N2)OCC(F)(F)F |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
15414479
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J62008.ME |
500mg |
77.70€
500 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
15494469
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J62008.03 |
1g |
130.00€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
15404479
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J62008.06 |
5g |
556.00€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
| 103577-45-3 | |
| 369.362 | |
| MJIHNNLFOKEZEW-UHFFFAOYSA-N | |
| 3883 | |
| 2-[[3-methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridin-2-yl]methylsulfinyl]-1H-benzimidazole |
| C16H14F3N3O2S | |
| MFCD00866873 | |
| lansoprazole, prevacid, bamalite, monolitum, lansoprazol, agopton, limpidex, ogastro, lanzor, opiren | |
| CHEBI:6375 | |
| CC1=C(C=CN=C1CS(=O)C2=NC3=CC=CC=C3N2)OCC(F)(F)F |
Especificaciones
| Lansoprazole | |
| C16H14F3N3O2S | |
| 14,5362 | |
| MJIHNNLFOKEZEW-UHFFFAOYSA-N | |
| 2-[[3-methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridin-2-yl]methylsulfinyl]-1H-benzimidazole | |
| 3883 | |
| 369.36 |
| 103577-45-3 | |
| MFCD00866873 | |
| lansoprazole, prevacid, bamalite, monolitum, lansoprazol, agopton, limpidex, ogastro, lanzor, opiren | |
| CC1=C(C=CN=C1CS(=O)C2=NC3=CC=CC=C3N2)OCC(F)(F)F | |
| 369.362 | |
| CHEBI:6375 | |
| ≥98% |
Seguridad y manipulación
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'rtecsNumber' : DD9487500
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Keep cold