Learn More
Lansoprazole, 98+%
Código de producto. 15494469
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15494469 1 g 1 g
15414479 500 mg 500 miligramos
15404479 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15494469 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J62008.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
A proton pump inhibitor | CAS: 103577-45-3 | C16H14F3N3O2S | 369.362 g/mol
A proton pump inhibitor
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 103577-45-3
Fórmula molecular C16H14F3N3O2S
Peso molecular (g/mol) 369.362
Número MDL MFCD00866873
Clave InChI MJIHNNLFOKEZEW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo lansoprazole, prevacid, bamalite, monolitum, lansoprazol, agopton, limpidex, ogastro, lanzor, opiren
PubChem CID 3883
ChEBI CHEBI:6375
Nombre IUPAC 2-[[3-methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridin-2-yl]methylsulfinyl]-1H-benzimidazole
SMILES CC1=C(C=CN=C1CS(=O)C2=NC3=CC=CC=C3N2)OCC(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lansoprazole
Punto de fusión 173°C to 175°C
Color Blanco
Cantidad 1 g
Índice Merck 14,5362
Formula Weight (peso de la fórmula) 369.36
Porcentaje de pureza ≥98%
Forma física Crystalline Powder