Learn More
Lanosterol, TRC
Código de producto. 30473648
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30473648 10 mg 10 miligramos
30482079 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30473648 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL17458310MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-01-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 79-63-0
Fórmula molecular C30 H50 O
Peso molecular (g/mol) 426.72
Sinónimo Lanosta-8,24-dien-3-ol, (3β)- (9CI, ACI), (3β)-Lanosta-8,24-dien-3-ol (ACI), Lanosta-8,24-dien-3β-ol (8CI), Lanostadien-3β-ol (7CI), Lanosterol (6CI), 3β-Hydroxy-lansota-8,24-dien-21-oic acid, 3β-Hydroxylanosta-8,24-diene, 4,4,14α-Trimethylcholesta-8,24-dien-3β-ol, 5α-Lanosta-8,24-dien-3β-ol, Lanosta-8,24-dienol, Lanosterin, Lanster, MeSH ID: D007810, NSC 60677
Nombre IUPAC (3S,5R,10S,13R,14R,17R)-4,4,10,13,14-pentametil-17-[(2R)-6-metilhept-5-en-2-il]-2,3,5,6,7,11,12,15,16,17-decahidro-1H-ciclopenta[a]fenantotra-3-ol
SMILES C[C@H](CCC=C(C)C)[C@H]1CC[C@@]2(C)C3=C(CC[C@]12C)[C@@]4(C)CC[C@H](O)C(C)(C)[C@@H]4CC3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lanosterol
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C30H50O/c1-20(2)10-9-11-21(3)22-14-18-30(8)24-12-13-25-27(4,5)26(31)16-17-28(25,6)23(24)15-19-29(22,30)7/h10,21-22,25-26,31H,9,11-19H2,1-8H3/t21-,22-,25+,26+,28-,29-,30+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 426.3862
Porcentaje de pureza >95%