Learn More
Lanosterol (grado técnico), TRC
Código de producto. 30138050
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
100 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138050 100 mg 100 miligramos
30010530 10 mg 10 miligramos
30004966 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138050 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL174580100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 79-63-0
Fórmula molecular C30 H50 O
Peso molecular (g/mol) 426.72
Sinónimo Lanosta-8,24-dien-3-ol, (3β)- (9CI, ACI), (3β)-Lanosta-8,24-dien-3-ol (ACI), Lanosta-8,24-dien-3β-ol (8CI), Lanostadien-3β-ol (7CI), Lanosterol (6CI), 3β-Hydroxy-lansota-8,24-dien-21-oic acid, 3β-Hydroxylanosta-8,24-diene, 4,4,14α-Trimethylcholesta-8,24-dien-3β-ol, 5α-Lanosta-8,24-dien-3β-ol, Lanosta-8,24-dienol, Lanosterin, Lanster, MeSH ID: D007810, NSC 60677
Nombre IUPAC (3S,5R,10S,13R,14R,17R)-4,4,10,13,14-pentametil-17-[(2R)-6-metilhept-5-en-2-il]-2,3,5,6,7,11,12,15,16,17-decahidro-1H-ciclopenta[a]fenantotra-3-ol
SMILES C[C@H](CCC=C(C)C)[C@H]1CC[C@@]2(C)C3=C(CC[C@]12C)[C@@]4(C)CC[C@H](O)C(C)(C)[C@@H]4CC3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lanosterol
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C30H50O/c1-20(2)10-9-11-21(3)22-14-18-30(8)24-12-13-25-27(4,5)26(31)16-17-28(25,6)23(24)15-19-29(22,30)7/h10,21-22,25-26,31H,9,11-19H2,1-8H3/t21-,22-,25+,26+,28-,29-,30+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 426.3862