Learn More
Thermo Scientific Chemicals Lanosterol, 50 %
Código de producto. 17271156 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17271156 25 g 25 g
17261156 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17271156 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 466720250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 79-63-0 | C30H50O, C30H50O | 426.73 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 79-63-0
Fórmula molecular C30H50O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lanosterol
Intervalo de porcentaje de ensayo 50 %
Cantidad 25 g
Punto de fusión de 137,0 °C
Formula Weight (peso de la fórmula) 426,73
Clave InChI CAHGCLMLTWQZNJ-BQNIITSRSA-N
SMILES C[C@H](CCC=C(C)C)[C@H]1CC[C@@]2(C)C3=C(CC[C@]12C)[C@@]1(C)CC[C@H](O)C(C)(C)[C@@H]1CC3
Nombre IUPAC (1R,3aR,5aR,7S,9aS,11aR)-3a,6,6,9a,11a-pentamethyl-1-[(2R)-6-methylhept-5-en-2-yl]-1H,2H,3H,3aH,4H,5H,5aH,6H,7H,8H,9H,9aH,10H,11H,11aH-cyclopenta[a]phenanthren-7-ol
Peso molecular (g/mol) 426.73