Learn More
Lanopepden, MedChemExpress
Código de producto. 16491259
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
2 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
2 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16491259 1 mg 1 miligramo
16460166 2 mg 2 miligramos
16407927 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16491259 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12480
MedChemExpress Lanopepden (GSK 1322322) is a peptide deformylase inhibitor active against Staphylococcus aureus strains with MICs of 1 and 1 mg/L for ATCC 29213 and ATCC 25923 strain, respectively.
Lanopepden (GSK 1322322) is a peptide deformylase inhibitor active against Staphylococcus aureus strains with MICs of 1 and 1 mg/L for ATCC 29213 and ATCC 25923 strain, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lanopepden
Forma física Solid
CAS 1152107-25-9
Color Amarillo claro
Cantidad 1 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H34FN7O4
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo GSK 1322322
SMILES FC1=C(N2CCN(CCOC3)[C@@]3([H])C2)N=C(C)N=C1NNC([C@H](CC4CCCC4)CN(C=O)O)=O
Peso molecular (g/mol) 479.55
Formula Weight (peso de la fórmula) 479.55