Learn More
Lanolina (grado técnico), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Lanolin |
| CAS | 8006-54-0 |
| Fórmula molecular | C34H68O2 |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | Wool Fat |
| Peso molecular (g/mol) | 508.9 |