Learn More
Lanolin Anhydrous, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Código de producto. 10685302 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
:
500 g, Jarra de plástico para polvo
Código de producto.
10685302 500 g, Jarra de plástico para polvo
1 options
Código de producto. 10685302
Marca: Fisher Chemical L/0350/53
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Especificaciones
CAS 8006-54-0
Punto de fusión 38°C
Color Yellow
Envase Plastic powder jar
Número MDL 81740
Cantidad 500 g
Sinónimo dmt-2'o-tbdms-rc ac phosphoramidite, dmt-2'o-tbdms-rc ac phosphoramidite, configured for abi, dmt-2'o-tbdms-rc ac phosphoramidite, configured for mermade, ac-c-ce phosphoramidite, dmt-2'o-tbdms-rc ac amidite, dmt-2'o-tbdms-rc ac pharmadite r, dmt-2'o-tbdms-rc ac phosphoramidite, configured for ??kta r and oligopilot r, dmt-2'o-tbdms-rc ac phosphoramidite, configured for perkinelmer, configured for polygen, dmt-2'o-tbdms-rc ac phosphoramidite, configured for polygen, configured for perkinelmer
Forma física Paste