Learn More
Lanoconazol, TRC
Código de producto. 30468400
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30468400 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30468400 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL174500100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lanoconazole
CAS 101530-10-3
Fórmula molecular C14 H10 Cl N3 S2
Cantidad 100 mg
Sinónimo 1H-Imidazole-1-acetonitrile, α-[4-(2-chlorophenyl)-1,3-dithiolan-2-ylidene]-, (E)-(±)-, (αE)-α-[4-(2-Chlorophenyl)-1,3-dithiolan-2-ylidene]-1H-imidazole-1-acetonitrile, 1H-Imidazole-1-acetonitrile, α-[4-(2-chlorophenyl)-1,3-dithiolan-2-ylidene]-, (E)-, Astat, Latoconazole, NND 318, TJN 318
Fórmula InChI InChI=1S/C14H10ClN3S2/c15-11-4-2-1-3-10(11)13-8-19-14(20-13)12(7-16)18-6-5-17-9-18/h1-6,9,13H,8H2/b14-12+
SMILES Clc1ccccc1C2CS\C(=C(\C#N)/n3ccnc3)\S2
Nombre IUPAC (2E)-2-[4-(2-clorofenil)-1,3-ditiolan-2-ilideno]-2-imidazol-1-ilacetonitrilo
Peso molecular (g/mol) 319.83
Formula Weight (peso de la fórmula) 319.0005