Learn More
Laninamivir, TRC
Código de producto. 30007139
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
0.50 miligramo
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30007139 0.5 mg 0.50 miligramo
17913685 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30007139 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL1740000.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 203120-17-6
Fórmula molecular C13 H22 N4 O7
Peso molecular (g/mol) 346.34
Sinónimo D-glycero-D-galacto-Non-2-enonic acid, 5-(acetylamino)-4-[(aminoiminomethyl)amino]-2,6-anhydro-3,4,5-trideoxy-7-O-methyl-, 5-(Acetylamino)-4-[(aminoiminomethyl)amino]-2,6-anhydro-3,4,5-trideoxy-7-O-methyl-D-glycero-D-galacto-non-2-enonic acid, (4S,5R,6R)-5-Acetamido-4-carbamimidamido-6-((1R,2R)-3-hydroxy-2-methoxypropyl)-5,6-dihydro-4H-pyran-2-carboxylic acid, (4S,5R,6R)-5-Acetamido-4-guanidino-6-((1R,2R)-2,3-dihydroxy-1-methoxypropyl)-5,6-dihydro-4H-pyran-2-carboxylic acid, Laninamivir, R 125489
Nombre IUPAC (2R,3R,4S)-3-acetamido-4-carbamimidamido-2-[(1R,2R)-2,3-dihidroxi-1-metaxipropilo]-3,4-dihidro-2H-pyran-6-ácido carboxílico
SMILES CO[C@H]([C@H](O)CO)[C@@H]1OC(=C[C@H](NC(=N)N)[C@H]1NC(=O)C)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Laninamivir
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 0.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H22N4O7/c1-5(19)16-9-6(17-13(14)15)3-8(12(21)22)24-11(9)10(23-2)7(20)4-18/h3,6-7,9-11,18,20H,4H2,1-2H3,(H,16,19)(H,21,22)(H4,14,15,17)/t6-,7+,9+,10+,11+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 346.1488
Porcentaje de pureza >95%