Learn More
Octanoato de laninamivir, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Laninamivir Octanoate |
| CAS | 203120-46-1 |
| Fórmula molecular | C21H36N4O8 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | 5-(Acetylamino)-4-[(aminoiminomethyl)amino]-2,6-anhydro-3,4,5-trideoxy-7-O-methyl-D-glycero-D-galacto-non-2-enonic Acid 9-Octanoate, (2R,3R,4S)-3-Acetamido-4- guanidino-2-[(1R,2R)-2-hydroxy-1-methoxy-3-(octanoyloxy)propyl]-3,4-dihydro-2H-pyran-6-carboxylic Acid, (4S,5R,6R)-5-Acetamido-4-guanidino-6-[(1R,2R)- 2-hydroxy-1-methoxy-3-(octanoyloxy)propyl]-5,6-dihydro-4H-pyran-2-carboxylic Acid, CS 8958 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H36N4O8/c1-4-5-6-7-8-9-16(28)32-11-14(27)18(31-3)19-17(24-12(2)26)13(25-21(22)23)10-15(33-19)20(29)30/h10,13-14,17-19,27H,4-9,11H2,1-3H3,(H,24,26)(H,29,30)(H4,22,23,25)/t13-,14+,17+,18+,19+/m0/s1 |
| SMILES | [H][C@]1([C@H](OC)[C@H](O)COC(CCCCCCC)=O)[C@H](NC(C)=O)[C@@H](NC(N)=N)C=C(C(O)=O)O1 |
| Nombre IUPAC | Ácido (2R,3R,4S)-3-acetamido-4-carbamimidamido-2-[(1R,2R)-2-hidroxi-1-metoxi-3-octanoiloxipropil]-3,4-dihidro-2H-piran-6-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 472.53 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 472.2533 |