Learn More
Lanifibranor, MedChemExpress
Código de producto. 16490297
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16490297 50 mg 50 miligramos
16464966 100 mg 100 miligramos
16423948 10 mg 10 miligramos
16406667 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16490297 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY104049
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress Lanifibranor is a pan peroxisome proliferator-activated receptor (PPAR) agonist with EC50s of 1.5, 0.87 and 0.21 μM for human PPARα, PPARσ and PPARγ, respectively.
Lanifibranor is a pan peroxisome proliferator-activated receptor (PPAR) agonist with EC50s of 1.5, 0.87 and 0.21 μM for human PPARα, PPARσ and PPARγ, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lanifibranor
CAS 927961-18-0
Color Light Nude
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H15ClN2O4S2
Cantidad 50 mg
Sinónimo IVA337
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (229.93 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=C(O)CCCC(N1S(=O)(C2=CC=C3N=CSC3=C2)=O)=CC4=C1C=CC(Cl)=C4
Peso molecular (g/mol) 434.92
Formula Weight (peso de la fórmula) 434.92
Porcentaje de pureza 98.41%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death