Learn More
Lanicemine, CRT
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Lanicemine |
| CAS | 153322-05-5 |
| Fórmula molecular | C13 H14 N2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | (S)-α-phenyl-2-Pyridineethanamine, AR-R 15896, ARL 15896, FPL 15896, Lanicemine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H14N2/c14-13(11-6-2-1-3-7-11)10-12-8-4-5-9-15-12/h1-9,13H,10,14H2/t13-/m0/s1 |
| SMILES | N[C@@H](Cc1ccccn1)c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | (1S)-1-fenil-2-piridin-2-iletanamina |
| Peso molecular (g/mol) | 198.264 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 198.116 |