Learn More
3M™ Cinta de marcado de carriles y seguridad 471
Código de producto. 17701699
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Blanco
Negro
Rojo
Verde
Tamaño de la unidad:
12 rollos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color unitSize
17701699 Blanco 12 rollos
17781679 Rojo 12 rollos
17741689 Amarillo 12 rollos
17711689 Verde 12 rollos
17791679 Azul 12 rollos
17701689 Negro 12 rollos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 17701699 Proveedor 3M™ N.º de proveedor 7100260598
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    846.00€
    718.65€ / 12 rollos
    Ahorro 127.35€
    15% Descuento
Fecha estimada de envoi: 16-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La resistencia, la adaptabilidad, la adhesión instantánea y la eliminación limpia a largo plazo hacen de esta cinta una opción ideal para todas las aplicaciones de marcado de seguridad y pisos, excepto para las más pesadas. Muy utilizada para marcar peligros y pasillos, codificación de colores, enmascaramiento de pintura, molduras decorativas y empalmes, esta cinta viene tiene un envase individual y práctico.
  • Mantiene su color cuando se expone a la abrasión, el desgaste y muchos disolventes
  • Las propiedades de estiramiento exclusivas permiten que la cinta permanezca estirada para ajustarse a superficies irregulares sin levantarla ni retraerla
  • Ideal para su uso en superficies curvas e irregulares
  • Fácil de aplicar, gran fuerza de sujeción en muchas superficies
  • Disponibles en muchos colores (amarillo, blanco, rojo, negro, marrón, verde, naranja, morado, azul y transparente)
  • Eliminación limpia de muchas superficies para ayudar a reducir los costes de limpieza y mano de obra
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Dimensiones (L x An) 33 m x 50 mm
Cantidad de embalaje 12 rollos
Grosor 0,14 mm
Tipo de adhesivo Adhesivo a base de caucho
Color Blanco
Material Vinilo