Learn More
Clorhidrato de Landiolol (TRC)
Código de producto. 30007336
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30007336 100 mg 100 miligramos
30005657 10 mg 10 miligramos
30011890 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30007336 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL173900100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 144481-98-1
Fórmula molecular C25 H39 N3 O8 . Cl H
Peso molecular (g/mol) 546.05
Sinónimo Benzenepropanoic acid, 4-[(2S)-2-hydroxy-3-[[2-[(4-morpholinylcarbonyl)amino]ethyl]amino]propoxy]-, [(4S)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl]methyl ester, hydrochloride (1:1), Benzenepropanoic acid, 4-[(2S)-2-hydroxy-3-[[2-[(4-morpholinylcarbonyl)amino]ethyl]amino]propoxy]-, [(4S)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl]methyl ester, monohydrochloride (9CI), Benzenepropanoic acid, 4-[2-hydroxy-3-[[2-[(4-morpholinylcarbonyl)amino]ethyl]amino]propoxy]-, (2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl)methyl ester, monohydrochloride, [S-(R*,R*)]-, Corebeta, Landiolol hydrochloride, ONO 1101 hydrochloride, Onoact
Nombre IUPAC [(4S)-2,2-dimetil-1,3-dioxolano-4-il]metilo 3-[4-[(2S)-2-hidroxi-3-[2-(morfalina-4-carbonilamino)etilamino]propoxi]fenil]propanoato; Cloruro
SMILES Cl.CC1(C)OC[C@@H](COC(=O)CCc2ccc(OC[C@@H](O)CNCCNC(=O)N3CCOCC3)cc2)O1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Landiolol Hydrochloride
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C25H39N3O8.ClH/c1-25(2)35-18-22(36-25)17-34-23(30)8-5-19-3-6-21(7-4-19)33-16-20(29)15-26-9-10-27-24(31)28-11-13-32-14-12-28;/h3-4,6-7,20,22,26,29H,5,8-18H2,1-2H3,(H,27,31);1H/t20-,22+;/m0./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 545.2504