Learn More
Landiolol hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16483098
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16483098 10 mg 10 miligramos
16415837 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16483098 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY100607A
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
MedChemExpress Landiolol hydrochloride (ONO1101 hydrochloride) is a highly beta1 selective ultra-short acting beta-blocker (β1/β2 selectivity = 255:1, a half-life of 4 min), acts as an adrenoceptor antagonist.
Landiolol hydrochloride (ONO1101 hydrochloride) is a highly beta1 selective ultra-short acting beta-blocker (β1/β2 selectivity = 255:1, a half-life of 4 min), acts as an adrenoceptor antagonist.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Landiolol hydrochloride
CAS 144481-98-1
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C25H40ClN3O8
Cantidad 10 mg
Sinónimo ONO1101 hydrochloride
Información de solubilidad DMSO : 250 mg/mL (457.83 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : ≥ 100 mg/mL (183.13 mM)
SMILES O=C(OC[C@H]1OC(C)(C)OC1)CCC2=CC=C(OC[C@@H](O)CNCCNC(N3CCOCC3)=O)C=C2.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 546.05
Formula Weight (peso de la fórmula) 546.05
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation