Learn More
Lanatoside C, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Lanatoside C |
| CAS | 17575-22-3 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C49 H76 O20 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Card-20(22)-enolide, 3-[(O-β-D-glucopyranosyl-(1→4)-O-3-O-acetyl-2,6-dideoxy-β-D-ribo-hexopyranosyl-(1→4)-O-2,6-dideoxy-β-D-ribo-hexopyranosyl-(1→4)-2,6-dideoxy-β-D-ribo-hexopyranosyl)oxy]-12,14-dihydroxy-, (3β,5β,12β)-, Lanatoside C (8CI), (3β,5β,12β)-3-[(O-β-D-Glucopyranosyl-(1→4)-O-3-O-acetyl-2,6-dideoxy-β-D-ribo-hexopyranosyl-(1→4)-O-2,6-dideoxy-β-D-ribo-hexopyranosyl-(1→4)-2,6-dideoxy-β-D-ribo-hexopyranosyl)oxy]-12,14-dihydroxycard-20(22)-enolide, Allocor, Cedilanid, Ceglunat, Ceglunate, Celadigal, Celanid, Celanide, Cetosanol, Digilanide C, Digilanogen C, Isolanid, Isolanide, Lanatigen C, Lanimerck, NSC 119991, NSC 7533 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C49H76O20/c1-21-43(67-38-17-32(53)44(22(2)62-38)68-39-18-33(64-24(4)51)45(23(3)63-39)69-46-42(58)41(57)40(56)34(19-50)66-46)31(52)16-37(61-21)65-27-9-11-47(5)26(14-27)7-8-29-30(47)15-35(54)48(6)28(10-12-49(29,48)59)25-13-36(55)60-20-25/h13,21-23,26-35,37-46,50,52-54,56-59H,7-12,14-20H2,1-6H3/t21-,22-,23-,26-,27+,28-,29-,30+,31+,32+,33+,34-,35-,37+,38+,39+,40-,41+,42-,43-,44-,45-,46+,47+,48+,49+/m1/s1 |
| SMILES | C[C@H]1O[C@H](C[C@H](O)[C@@H]1O[C@H]2C[C@H](O)[C@H](O[C@H]3C[C@H](OC(=O)C)[C@H](O[C@@H]4O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)[C@@H](C)O3)[C@@H](C)O2)O[C@H]5CC[C@@]6(C)[C@H](CC[C@@H]7[C@@H]6C[C@@H](O)[C@]8(C)[C@H](CC[C@]78O)C9=CC(=O)OC9)C5 |
| Nombre IUPAC | [(2R,3R,4S,6S)-6-[(2R,3S,4S,6S)-6-[(2R,3S,4S,6R)-6-[[(3S,5R,8R,9S,10S,12R,13S,14S,17R)-12,14-dihidroxi-10,13-dimetil-17-(5-oxo-2H-furan-3-il)-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecano acetato de drociclopenta[a]fenantren-3-il]oxi]-4-hidroxi-2-metiloxan-3-il]oxi-4-hidroxi-2-metiloxan-3-il]oxi-2-metil-3-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-2-il]oxioxan-4-il] |
| Peso molecular (g/mol) | 985.12 |
| Mostrar más |