Learn More
Lanatoside C, MedChemExpress
Descripción
Lanatoside C is a cardiac glycoside, can be used in the treatment of congestive heart failure and cardiac arrhythmia.Lanatoside C has an IC50 of 0.19 μM for dengue virus infection in HuH-7 cells. Lanatoside C can effectively inhibit all four serotypes of dengue virus, flavivirus Kunjin, alphavirus Chikungunya, Sindbis virus and the human enterovirus 71.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Lanatoside C |
| CAS | 17575-22-3 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C49H76O20 |
| Cantidad | 10 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : 50 mg/mL (50.76 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 2 mg/mL (2.03 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O[C@]([C@@](CC[C@@]1([H])[C@@]2(CC[C@H](O[C@@](O[C@H](C)[C@H]3O[C@@](O[C@H](C)[C@H]4O[C@@](O[C@H](C)[C@H]5O[C@]([C@@H]([C@@H](O)[C@@H]6O)O)([H])O[C@@H]6CO)([H])C[C@@H]5OC(C)=O)([H])C[C@@H]4O)([H])C[C@@H]3O)C1)C)([H])[C@]2([H])C[C@H]7O)(CC[C@@H]8C(CO9)=CC9=O)[C@]78C |
| Peso molecular (g/mol) | 985.12 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 985.12 |
| Mostrar más |