Learn More
Lanabecestat, MedChemExpress
Código de producto. 16489696
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16489696 50 mg 50 miligramos
16484436 100 mg 100 miligramos
16460036 2 mg 2 miligramos
16453148 10 mg 10 miligramos
16405887 5 mg 5 miligramos
5 options
Código de producto. 16489696
Marca: Medchem Express HY100740
MedChemExpress Lanabecestat (AZD3293) is a potent, orally active and blood-brain barrier penetrating BACE1 inhibitor with a Ki of 0.4 nM. Lanabecestat is used for the research of Alzheimer's disease.
Lanabecestat (AZD3293) is a potent, orally active and blood-brain barrier penetrating BACE1 inhibitor with a Ki of 0.4 nM. Lanabecestat is used for the research of Alzheimer's disease.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lanabecestat
CAS 1383982-64-6
Color Earth Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C26H28N4O
Cantidad 50 mg
Sinónimo AZD3293 LY3314814
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (242.41 mM)
SMILES CC#CC1=CC(C2=CC([C@@]34N=C(C)C(N)=N4)=C(C[C@@]53CC[C@@H](OC)CC5)C=C2)=CN=C1
Peso molecular (g/mol) 412.53
Formula Weight (peso de la fórmula) 412.53
Porcentaje de pureza 98.55%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neurodegeneration