Learn More
Invitrogen™ Lampalizumab Humanized Recombinant Human Monoclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Código de producto. 17738593
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
17738593 100 μg 100 microgramos
1 options
Código de producto. 17738593 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor MA541971
Human Recombinant Monoclonal Antibody
Endotoxin level < 0.01EU/μg by LAL method Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze thaw cycles. Store at 2 to 8 °C for one week. Store at -20 to -80 °C for twelve months from the date of receipt.
Lampalizumab has been used in trials studying the treatment of Geographic Atrophy.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Lampalizumab Humanized
Aplicaciones ELISA
Clasificación Recombinant Monoclonal
Concentración 0.67 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with no preservative; pH 7.4
Alias de gen Anti-fD; AFD; FCFD4514S; RG7417
Especie del huésped Human
Inmunógeno Human CFD.
Método de purificación Protein A/G, Protein L
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1 F(ab) κ
Molécula diana Chemical