Learn More
LÁMPARA, Lipomed
Código de producto. 30463077
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30463077 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30463077 Proveedor Lipomed N.º de proveedor LPMLAM698FB10
Lipomed ofrece materiales de referencia certificados en los que puede confiar, como soluciones nativas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación precisa y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija Lipomed para la confianza, el cumplimiento y la excelencia analítica.
LÁMPARA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lysergic Acid N-Methyl-N-propylamide
CAS 40158-98-3
Nombres de analitos o componentes Lysergic Acid N-Methyl-N-propylamide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C20 H25 N3 O
Sinónimo (8β)-9,10-Didehydro-N,6-dimethyl-N-propylergoline-8-carboxamide, LAMPA, Lysergic acid methylpropylamide, Lysergic Acid N-Methyl-N-propylamide, N-Methyl-N-propyl-D-lysergamide, N-Methyl-N-propyllysergamide
Fórmula InChI InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES CCCN(C)C(=O)[C@H]1 CN(C)[C@@H]2 Cc3c[nH]c4cccc(C2=C1)c34
Nombre IUPAC (6 aR,9 R)-N,7-dimetil-N-propil-6,6 A,8,9-tetrahidro-4 H-indolo[4,3-fg]quinolina-9-carboxamida
Industry Type Pharmaceutical
Peso molecular (g/mol) 323.43
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 323.1998 g/mol