Learn More
LAMPA, 1 mg/ml en acetonitrilo, Lipomed
Product Code. 30463185
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Unit Size:
1 ml
Product Code. Cantidad unitSize
30463185 1 mL 1 ml
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30463185 Supplier Lipomed Supplier No. LPMLAM698FB1LA
This item is not returnable. View return policy
Lipomed ofrece materiales de referencia certificados en los que puede confiar, como soluciones nativas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación precisa y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija Lipomed para la confianza, el cumplimiento y la excelencia analítica.
LAMPA, 1 mg/ml en acetonitrilo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Lysergic Acid N-Methyl-N-propylamide
CAS 40158-98-3
Nombres de analitos o componentes Lysergic Acid N-Methyl-N-propylamide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C20 H25 N3 O
Concentración 1 mg/mL
Sinónimo (8β)-9,10-Didehydro-N,6-dimethyl-N-propylergoline-8-carboxamide, LAMPA, Lysergic acid methylpropylamide, Lysergic Acid N-Methyl-N-propylamide, N-Methyl-N-propyl-D-lysergamide, N-Methyl-N-propyllysergamide
Fórmula InChI InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES CCCN(C)C(=O)[C@H]1 CN(C)[C@@H]2 Cc3c[nH]c4cccc(C2=C1)c34
Nombre IUPAC (6 aR,9 R)-N,7-dimetil-N-propil-6,6 A,8,9-tetrahidro-4 H-indolo[4,3-fg]quinolina-9-carboxamida
Solvent or Matrix Acetonitrile
Industry Type Pharmaceutical
Peso molecular (g/mol) 323.43
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 323.1998 g/mol